Läs mer
Ligustilide, MedChemExpress
Beskrivning
Ligustilide is is a bioactive phthalide derivative isolated from Angelica sinensis and Chuanxiong. Ligustilide exhibits neuroprotective, anti-cancer, anti-inflammatory, and vasodilator effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ligustilide |
| CAS | 4431-01-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H14O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (525.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1O/C(C2=C1C=CCC2)=C\CCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.24 |
| Visa mer |