missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ligustilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Ligustilide |
| CAS | 4431-01-0 |
| Molekylformel | C12 H14 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 2-(1-Hydroxy-1-pentenyl)-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic Acid γ-Lactone, (3Z)-3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, Ligustilide A, 3-Butylidene-4,5-dihydrophthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3 |
| LEDER | CCCC=C1OC(=O)C2=C1CCC=C2 |
| IUPAC-namn | 3-butylidene-4,5-dihydro-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?