Läs mer
Ligustrazine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16441618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441618 5 mg
16439208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16441618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0935
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ligustrazine (hydrochloride) is a natural product.
Ligustrazine (hydrochloride) is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ligustrazine hydrochloride
CAS 76494-51-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H12N2.xHCl
Kvantitet 5 mg
Synonym Chuanxiongzine hydrochlorideTetramethylpyrazine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER C1(C)=NC(C)=C(C)N=C1C.C
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid