Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lilial |
| CAS | 80-54-6 |
| Molekylformel | C14H20O |
| MDL-nummer | MFCD00047655 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | lilial, 3-4-tert-butyl phenyl-2-methylpropanal, 3-4-tert-butylphenyl isobutyraldehyde, lilyal, lily aldehyde, 3-4-tert-butylphenyl-2-methylpropanal, 3-4-tert-butylphenyl-2-methylpropionaldehyde, benzenepropanal, 4-1,1-dimethylethyl-.alpha.-methyl, butylphenyl methylpropional, 2-4-tert-butylbenzyl propionaldehyde |
| InChI-nyckel | SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)C=O |
| IUPAC-namn | 3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.31 |
| Visa mer |