Läs mer
Lilolidin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15592313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15592313 5 g 5g
15582313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15592313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5840-01-7
Molekylformel C11H11N
Molekylvikt (g/mol) 157.21
InChI-nyckel QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lilolidine
Förlust vid torkning 1% max. (60 °C) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Synonym lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
LEDER C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
PubChem CID 15645629
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.