Läs mer
Limetol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Limetol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4)8-6-7-9(2,3)11-10/h5H,1,6-8H2,2-4H3 |
| Formel vikt | 154.1358 |