Läs mer
DWK Life Sciences Insats med begränsad volym
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
De DWK Life Sciences linje av kromatografiflaskor erbjuder två olika LVI stilar: platt botten och konisk.
- Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutningsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| För användning med (applikation) | Högpresterande vätskekromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), liten provvolymanalys |
| Basstil | Konisk |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 31 mm |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.7 mm |