Läs mer
Tocris Bioscience™ LIMKi 3
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18764519
Change view
:
10mg
Produktkod.
18764519 10mg
1 options
Produktkod. 18764519 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4745/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent LIM kinase inhibitor; antitumor
LIMKi 3 is a potent LIM kinase inhibitor (IC50 values are 7 and 8 nM for LIMK1 and LIMK2 respectively). Inhibits cofilin phosphorylation in MDA-MB-231 breast cancer cells. Reduces MDA-MB-231 tumor cell invasion in a 3D matrigel invasion assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp LIMKi 3
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 431.29
Inhibitorer LIMKi 3
For Research Use Only