Läs mer
Limonen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314758
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314758 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30314758 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010047IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Limonene
CAS 138-86-3
Analyt- eller komponentnamn Limonene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
LEDER CC(=C)C1CCC(=CC1)C
IUPAC-namn 1-metyl-4-prop-1-en-2-ylcyklohexen
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 136,1252 g/mol