Läs mer
(+)-Limonene 2,3,3,5,5,-d5 (Major), TRC
Produktkod. 30467329
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467329 5 mg
30465393 1 mg
30466811 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4617435MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2514937-17-6
Molekylformel C10H11D5
Molekylvikt (g/mol) 141.26
Synonym (R)-Cyclohexene 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5 (8CI), (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene-d5, (+)-(4R)-Limonene-d5, (+)-(R)-Limonene-d5, (+)-Dipentene-d5, (+)-Limonene-d5, (+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (+)-a-Limonene-d5, (4R)-(+)-Limonene-d5, (4R)-Limonene-d5, (R)-(+)-Limonene-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-d5, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene-d5, (R)-Limonene-d5, (R)-p-Mentha-1,8-diene-d5, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene-d5, Bio Clear-d5, Biogenic SE 374-d5, Carvene-d5, Clearene-d5, D-(+)-Limonene-d5, D-Limonene-d5, EC 7-d5, Fruits Dry-d5, Glidesafe-d5, Glidsafe-d5, Histo-Clear-d5, HistoSolve X-d5, IVOD-d5, Master Clear-d5, NK 1100-d5, Refchole-d5
IUPAC-namn (R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-2,3,3,5,5-d5
LEDER CC([C@@H]1C([2H])([2H])CC(C)=C([2H])C1([2H])[2H])=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Limonene 2,3,3,5,5,-d5
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1/i4D,6D2,7D2
Formel vikt 141.16
Procent renhet >95%