Läs mer
(-)-Limonen, 96 %
Produktkod. 10463955 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463955 500 mL Glasflaska 500ml
10402211 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463955 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203735000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5989-54-8
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001558
InChI-nyckel XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC-namn (4S)-l-metyl-4-prop-l-en-2-ylcyklohexen
LEDER CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Limonene
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -104 °C till 84 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8420g/mL, 0.842
Kokpunkt 175,0 °C till 177,0 °C
Flampunkt 48 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4700 till 1,4740
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 136
Merck Index 14, 5493
Specifikt rotationsförhållande - 99,50 (20,00 °C c=outspädd)
Specifik rotation −99.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol
Formel vikt 136.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (-)-Limonene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.