Läs mer
(-)-Limonene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(-)-Limonene |
| CAS | 5989-54-8 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | S-(-)-Limonene, (4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4S)-, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)- (8CI), (4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (-)-(4S)-Limonene, (-)-(S)-Limonene, (-)-Limonene, (-)-α-Limonene, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (4S)-Limonene, (S)-(-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-Limonene, l-Carvene, l-Limonene, β-Limonene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C |
| IUPAC-namn | (4S)-1-metyl-4-prop-1-en-2-ylcyklohexen |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vikt | 136.1252 |