Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Produktkod. 16504324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16504324 1 g -
16514324 250 mg 250mg
2 options
Produktkod. 16504324
Brand: Thermo Scientific Chemicals 465470010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1180-71-8
Molekylvikt (g/mol) 470.52
MDL-nummer MFCD00075922
Specifikationer
Alfa vektor LIMONIN
Kemiskt namn eller material Limonin
Smältpunkt 298°C to 300°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning ≤5 %
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Molekylformel C26 H30 O8
Kvantitet 1 g
Formel vikt 470.52
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.