Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Produktkod. 16514324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16514324 250 mg 250mg
16504324 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16514324 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465472500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1180-71-8
Molekylvikt (g/mol) 470.52
MDL-nummer MFCD00075922
InChI-nyckel KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
IUPAC-namn (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetrametyl-4,8,1 5,18-tetraoxahexacyklo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶,0¹⁴,²⁰]dokosan-5,12,17-trion
LEDER CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Specifikationer
Alfa vektor LIMONIN
Kemiskt namn eller material Limonin
Smältpunkt 298°C to 300°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning ≤5 %
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Molekylformel C26H30O8
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 470.52
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Limonin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Limonin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.