Läs mer
Limonin,> 99,6 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482341 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482341 50 mg 50mg
11452341 5 mg 5mg
11462341 10 mg 10mg
11472341 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11482341 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219376550
Limonin från Citrus Seeds White Crystalline Powder
  • Det kan användas i analyser för att kvantifiera limonin i citrusprodukter.
  • Det kan också användas i andra analyser som en kontroll, standard eller konkurrent eller i studier om fysiologi, metabolism och biosyntes av limonin.
  • Det är en naturlig förening som finns i grapefrukt och andra citrusfrön.
  • IT är en triterpenoid aglykon som är en bitter princip för citrusfrukter.
  • Det har visat sig hämma kemiskt inducerad karcinogenes och uppvisar anti-matningsegenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1180-71-8
Molekylformel C26H30O8
Molekylvikt (g/mol) 470.52
MDL-nummer MFCD00075922
InChI-nyckel KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
PubChem CID 179651
ChEBI CHEBI:16226
IUPAC-namn (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetrametyl-4,8,1 5,18-tetraoxahexacyklo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶,0¹⁴,²⁰]dokosan-5,12,17-trion
LEDER CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Limonin
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99.6%
Kvantitet 50 mg
Synonym limonin, dictamnolactone, obaculactone, citrolimonin, evodin, 7,16-dioxo-7,16-dideoxylimondiol, limoni, limonoic acid, di-delta-lactone, limonine, limonoate d-ring-lactone
Formel vikt 470.5
Fysisk form Pulver