Läs mer
Abnova™ LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16100084
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16100084 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16100084 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00286826T01.100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. NM_173083.2
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 61.49kDa
Plasmid pCMV-LIN9 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIN9 antibody (Mfr. No. H00286826-B01) by Western Blot.
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.