Läs mer
Linaklotid Ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30138611
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138611 100 mg
30009830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL465885100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C59 H81 N15 O21 S6 . x(H3 N)
Synonym Linzess Ammonium Salt, 11: PN: WO2008151257 SEQID: 55 claimed protein Ammonium Salt 13: PN: WO2008151257 SEQID: 57 claimed protein Ammonium Salt, 18: PN: WO2015054500 SEQID: 72 claimed protein Ammonium Salt, 1: PN: WO2014131024 SEQID: 55 claimed protein Ammonium Salt;1: PN: WO2015054500 SEQID: 55 claimed protein Ammonium Salt;2074: PN: US20090062207 SEQID: 3 claimed protein Ammonium Salt, 3: PN: WO2015054500 SEQID: 57 claimed protein Ammonium Salt, 40: PN: WO2010065751 SEQID: 55 claimed protein Ammonium Salt, 42: PN: WO2010065751 SEQID: 57 claimed protein Ammonium Salt;55: PN: US20100152118 SEQID: 55 claimed protein Ammonium Salt, 55: PN: WO2011069038 SEQID: 55 claimed sequence Ammonium Salt, 55: PN: WO2012037380 SEQID: 55 unclaimed protein Ammonium Salt, 55: PN: WO2015054649 SEQID
LEDER N.C[C@@H](O)C1NC(=O)[C@@H]2CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NCCSSC[C@H](NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linaclotide Ammonium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C59H81N15O21S6.H3N/c1-28-48(83)71-42-26-101-100-25-41(72-49(84)34(60)22-97-99-23-39(64-27-75)52(87)69-37(20-44(61)79)58(93)74-16-3-4-43(74)56(91)65-28)54(89)67-35(13-14-46(81)82)51(86)68-36(18-30-5-9-32(77)10-6-30)50(85)62-15-17-96-98-24-40(66-45(80)21-63-57(92)47(29(2)76)73-55(42)90)53(88)70-38(59(94)95)19-31-7-11-33(78)12-8-31;/h5-12,27-29,34-43,47,76-78H,3-4,13-26,60H2,1-2H3,(H2,61,79)(H,62,85)(H,63,92)(H,64,75)(H,65,91)(H,66,80)(H,67,89)(H,68,86)(H,69,87)(H,70,88)(H,71,83)(H,72,84)(H,73,90)(H,81,82)(H,94,95);1H3/t28-,29+,34-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,47?;/m0./s1