Läs mer
Linaclotide, MedChemExpress
Beskrivning
Linaclotide is a potent and selective guanylate cyclase C agonist
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linaclotide |
| CAS | 851199-59-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C59H79N15O21S6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (32.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (10.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| LEDER | O=C([C@@H](NC([C@@](CSSC[C@@H]1N)([H])NC([C@@](CSSC[C@H](N2)C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)([H])NC([C@@H](NC([C@@H](N4)CCC(O)=O)=O)CC5=CC=C(O)C=C5)=O)=O)=O)CC(N)=O)N6[C@@](C(N[C@H](C(N[C@](CSSC[C@](C4=O)([H])NC1=O)([H])C(NC(C(NCC2=O)=O)[C@H](O)C)=O)=O)C)=O)([H])CCC6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1526.74 |
| Formel vikt | 1526.74 |
| Visa mer |