Läs mer
Linagliptin, MedChemExpress
Produktkod. 16490979
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490979 1 g -
16414826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16490979 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10284
MedChemExpress Linagliptin is a highly potent, selective DPP-4 inhibitor with IC50 of 1 nM.
Linagliptin is a highly potent, selective DPP-4 inhibitor with IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linagliptin
CAS 668270-12-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H28N8O2
Kvantitet 1 g
Synonym BI 1356
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=C(C(N1CC3=NC(C)=C4C=CC=CC4=N3)=O)N(CC#CC)C(N5CCC[C@@H](N)C5)=N2)C
Molekylvikt (g/mol) 472.54
Formel vikt 472.54
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism