Läs mer
Linagliptin Methyldimer (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linagliptin Methyldimer |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H56N16O4/c1-6-8-24-63-40-42(56-46(63)61-22-14-16-31(51)27-61)59(4)48(69)65(44(40)67)29-38-53-35-20-12-10-18-33(35)37(55-38)26-50(3)34-19-11-13-21-36(34)54-39(58-50)30-66-45(68)41-43(60(5)49(66)70)57-47(64(41)25-9-7-2)62-23-15-17-32(52)28-62/h10-13,18-21,31-32H,14-17,22-30,51-52H2,1-5H3,(H,54,58)/t31-,32-,50?/m1/s1 |