Läs mer
Linalol, Mikromol™
Produktkod. 17901566
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17901566 100 mg
1 options
Produktkod. 17901566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0164.05
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Linalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Linalool
CAS 78-70-6
Analyt- eller komponentnamn DL-Linalool
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
LEDER CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 154.249
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154,136 g/mol