Läs mer
Linalool 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318723
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318723 1 ml
1 options
Produktkod. 30318723 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010048IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Linalool
CAS 78-70-6
Analyt- eller komponentnamn DL-Linalool
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
LEDER CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 154.249
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,136 g/mol