Läs mer
Linalool, 97 %
Produktkod. 11427067
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427067 2500 mL 2500ml
11407067 100 mL 100ml
11417067 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14424.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154,253 g/mol
Linalool används som en doft i 60-80 % av parfymerade hygienprodukter och rengöringsmedel inklusive tvål, tvättmedel, schampon och lotioner. som en doft i 60-80 % av parfymerade hygienprodukter och rengöringsmedel inklusive tvål, rengöringsmedel, schampon och lotioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Linalool används som doft i 60-80 % av parfymerade hygienprodukter och rengöringsmedel inklusive tvål,
rengöringsmedel, schampon och lotioner. som en doft i 60-80 % av parfymerade hygienprodukter och rengöringsmedel inklusive tvål, rengöringsmedel, schampon och lotioner.
Löslighet Löslig i vatten (1,589 g
/L vid 25 C).°
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-70-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00008906
InChI-nyckel CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-l,6-dien-3-ol
LEDER CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linalool
Densitet 0.865
Kokpunkt 199 °C till 200 °C
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1721488
Merck Index 14,5495
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1,589 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.