Läs mer
Linalool, 97 %
Produktkod. 10387050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387050 100 mL Glasflaska 100ml
10746151 500 mL Glasflaska 500ml
10464975 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10387050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.49 SEK
    401.65 SEK / 100ml
    Save 66.84 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-70-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00008906
InChI-nyckel CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-l,6-dien-3-ol
LEDER CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linalool
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8610g/mL, 0.861
Kokpunkt 199,0 °C
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Brytningsindex 1,4600 till 1,4640
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Specifik rotation -2° till +2° (20 °C, 589 nm) (snyggt)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,45 g/L (25 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Viskositet 4,4 mPa (25 °C)
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linalool
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.