Läs mer
Linalool, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870521
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870521 250 mL 250ml
15860521 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15870521 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186270250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-70-6
Specifikationer
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
MDL-nummer MFCD00008906
Kvantitet 250 mL
Synonym Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool
Molekylvikt (g/mol) 154.25