Läs mer
Linalool, TRC
Produktkod. 17974815
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974815 100 g
17913985 10 g
17962965 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL465950100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-70-6
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.249
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (±)-Linalool, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, β-Linalool
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol
LEDER CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Linalool
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Formel vikt 154.136