Läs mer
Linalylacetat, 95 %, syntetiskt
Produktkod. 10378080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10378080 5 mL Glasflaska 5ml
10490121 100 mL Glasflaska 100ml
10400131 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10378080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-95-7
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.28
MDL-nummer MFCD00008907
InChI-nyckel UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-l,6-dien-3-ylacetat
LEDER CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linalyl acetate
Namnnotering 95%
Färg Färglös
Densitet 0.9010g/mL, 0.901
Kokpunkt 220 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Brytningsindex 1,4490 till 1,452
Kvantitet 5 mL
Merck Index 15, 5551
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i etanol, alkohol, eter, dietylftal, mineralolja, fixerade oljor
Formel vikt 196.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linalyl acetate, synthetic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.