Läs mer
Linalylacetat, TRC
Produktkod. 30132510
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132510 5 g
30010360 500 mg
30007112 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL2470455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-95-7
Molekylformel C12 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (8CI,9CI), Linalool acetate (6CI), (±)-Linaloyl acetate, (±)-Linalyl acetate, 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, 3-Acetoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene, Acetic acid linalool ester, Bergamiol, Bergamol, Bergamot mint oil, Linalyl acetate, NSC 2138, dl-Linalool acetate
IUPAC-namn 3,7-dimetylocta-1,6-dien-3-ylacetat
LEDER CC(=CCCC(C)(OC(=O)C)C=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linalyl Acetate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Formel vikt 196.1463