Läs mer
Linamarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linamarin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| Formel vikt | 247.1056 |
| Procent renhet | >95% |