Läs mer
Linaprazan, MedChemExpress
Produktkod. 16499566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499566 50 mg
16405747 5 mg
16404316 100 mg
16403008 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linaprazan
CAS 248919-64-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H26N4O2
Kvantitet 50 mg
Synonym AZD0865
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (95.51 mM)
LEDER O=C(C1=CN2C(C(NCC3=C(C)C=CC=C3C)=C1)=NC(C)=C2C)NCCO
Molekylvikt (g/mol) 366.46
Formel vikt 366.46
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death