Läs mer
Linarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linarin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-9,11,19,21-29,31-36H,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 592.179 |