Beskrivning
- Förvaringssystem
- Sterila
- Förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Linbro Liquisystem |
| Material | Polypropen |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Sterilitet | Sterila |