Läs mer
Lincomycin 2-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin 2-Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35N2O9PS/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(24)19-12(9(2)21)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,21-23H,5-8H2,1-4H3,(H,19,24)(H2,25,26,27)/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,16-,18-/m1/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 486.1801 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |