missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lincomycin B Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin B Hydrochloride |
| CAS | 11021-35-5 |
| Molekylformel | C17H33ClN2O6S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2S-trans)-Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]- 1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside MonoHydrochloride, trans-4'-Ethyllincomycin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32N2O6S.ClH/c1-5-9-6-10(19(3)7-9)16(24)18-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4;/h8-15,17,20-23H,5-7H2,1-4H3,(H,18,24);1H/t8?,9?,10-,11?,12-,13-,14?,15?,17-;/m1./s1 |
| LEDER | CCC1C[C@@H](N(C1)C)C(=O)NC(C2[C@@H]([C@H](C([C@H](O2)SC)O)O)O)C(C)O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.97 |
| Formel vikt | 428.1748 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?