Läs mer
Lincomycin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin B |
| CAS | 2520-24-3 |
| Molekylformel | C17H32N2O6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S-trans)-Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galactooctopyranoside, trans-4'-Ethyllincomycin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32N2O6S/c1-5-9-6-10(19(3)7-9)16(24)18-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4/h8-15,17,20-23H,5-7H2,1-4H3,(H,18,24)/t8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.51 |