Beskrivning
Lincomycinhydroklorid används för att studera hämningen av proteinsyntes, bakteriell antibiotikaresistens och bindning av proteiner och ytaktiva ämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin Hydrochloride |
| Typ | Lincomycin Hydrochloride |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 859-18-7 |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Analysprocentintervall | ≥82% |
| Molekylformel | C18H34N2O6S·HCl |
| Synonym | Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.996 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Lincomycin Hydrochloride
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.