Läs mer
Lincomycin hydrochloride monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin Hydrochloride Monohydrate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 460.201 |