Läs mer
Lincomycin hydrochloride
Produktkod. 15443869
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443869 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15443869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61251.06
Request Bulk or Custom Format
Lincomycin hydrochloride, CAS # 859-18-7, is a compound showing antibacterial activity against a wide variety of bacteria, including Staphylococcal, Streptococcal, and Bacteroides fragilis infections. It also shows inhibitory activity against protein synthesis. | CAS: 859-18-7 | C18H35ClN2O6S | 442.996 g/mol
Lincomycinhydroklorid används för att studera hämningen av proteinsyntes, bakteriell antibiotikaresistens och bindning av proteiner och ytaktiva ämnen. Det har använts vid behandling av stafylokocker, streptokocker och Bacterioides fragilis-infektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Lincomycinhydroklorid är en linkosamidförening med antibakteriell aktivitet som ursprungligen identifierades i aktinomyceten, Streptomyces lincolnensis, med aktivitet mot grampositiva kocker och anaeroba bakterier
  • Lincomycin hämmar bakteriell proteinsyntes genom att bilda tvärbindningar inom peptidyltransferasögleregionen i 23S rRNA:t
Ansökan
  • Lincomycinhydroklorid används vanligtvis för att studera hämning av proteinsyntes, bakteriell antibiotikaresistens och bindning av proteiner och ytaktiva ämnen
  • Det har använts mot stafylokocker, streptokocker och Bacteroides fragilis-arter
  • Det är skyddande mot utveckling av mastit i en musmodell av akut mastit inducerad av S. aureus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 859-18-7
Molekylformel C18H35ClN2O6S
Molekylvikt (g/mol) 442.996
MDL-nummer MFCD00058237
InChI-nyckel POUMFISTNHIPTI-OXVORJCQSA-N
PubChem CID 124080936
IUPAC-namn (2R,4R)-N-[(lR,2R)-2-hydroxi-l-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-metyl-4-propylpyrrolidin-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lincomycin hydrochloride
Typ Lincomycin Hydrochloride
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 4171650
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 443
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lincomycin hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.