Learn More
Lincomycin Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 442.1904 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |