missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lincomycin Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lincomycin Sulfone |
| CAS | 198080-68-1 |
| Molekylformel | C18 H34 N2 O8 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfonyl)- D-erythro-α-D-galacto-octopyranose, (2S,4R)-N-((1R,2R)-2-Hydroxy-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O8S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(28-16)29(4,26)27/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfonyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.536 |
| Formel vikt | 438.204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?