Läs mer
Lincomycin Sulfoxide, TRC
Produktkod. 30135122
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135122 25 mg -
30005837 2.5 mg 2.5mg
30008714 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46610025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22083-92-7
Molekylformel C18H34N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 422.54
Synonym (2S,4R)-N-((1R,2R)-2-Hydroxy-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfinyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose;1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose;[2S-(2alpha,4beta)]-1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-1,6,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose, trans- alpha- 1,6,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-D-galacto-octopyranose;Lincomycin S-oxide;
LEDER CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)C
Spécification
Kemiskt namn eller material Lincomycin Sulfoxide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34N2O7S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(27-16)28(4)26/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-,28?/m1/s1
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.