Läs mer
Lindane, Mikromol™
Produktkod. 17929189
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17929189 250 mg
1 options
Produktkod. 17929189 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0755.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lindane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-HCH
CAS 58-89-9
Analyt- eller komponentnamn gamma-HCH
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 Cl6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 666, Aalindan, Aficide, Agrocide, Agrocide III, Agrocide WP, Ameisenmittel Merck, Aparasin, Aphtiria, Aplidal, Arbitex, Arcotal S, BBH, BHC, BHC (insecticide), Ben-Hex, Benhexol, Bentox 10, Benzene hexachloride, Bercema-Spritz-Lindan 50, Bexol, Celanex, Chloresene, Codechine, DBH, Detmol Extract, Devoran, Dol Granule, Drilltox-Spezial Aglukon, ENT 7,796, Entomoxan, Esoderm, Fenoform forte, Forst-Nexen, Gamacid, Gamacide, Gamacide 20, Gamene, Gamma benzene hexachloride, Gamma-HCH, Gammalin, Gammalin 20, Gammaterr, Gammaxene, Gammexane, Gamoline, Geobilan, Geolin G 3, Gexane, HCC, HCCH, HCH, HGI, Heclotox, Hexa, Hexachloran, Hexachlorane, Hexachlorocyclohexane, Hexatin, Hexaverm, Hexicide, Hexyclan, Hilbeech, Hortex, Hungaria L 7, Inexit, Jacutin, Kanodane, Kokotine, Kwell, Lasochron, Lendine, Lentox, Lidenal, Lindafor, Lindane, Lindatox, Lindex, Lindosep, Lintox, Lintox 3, Linvur, Lorexane, Mglawik L, Milbol 49, Mszycol, Neo-Scabicidol, Nexen FB, Nexit, Nexit Stark, Nexol E, Nicochloran, Omnitox, Ovadziak, Owadziak, PLK, Pedraczak, Pflanzol, Prodactif, Quellada, Sang-gamma, Scabecid, Scabene, Spritz-Rapidin, Spritzlindane, Spruehpflanzol, Streunex, TAP 85, Tri-6, Verindal Ultra, Viton, (1alpha,2alpha,3beta,4alpha,5alpha,6beta)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-666, gamma-BHC, gamma-Benzene hexachloride, gamma-Benzohexachloride, gamma-HCH, gamma-Hexachloran, gamma-Hexachlorane, gamma-Hexachlorobenzene, gamma-Hexachlorocyclohexane, gamma-Lindane
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
LEDER Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 290.83
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 287,8601 g/mol