Läs mer
Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Lådugnar
Produktkod. 17907070 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
18,4 l
Temperaturkontroll:
Digital/OTP
Elektriska krav:
208/240 V 50/60 Hz
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturkontroll Elektriska krav
17907070 18,4 l Digital/OTP 208/240 V 50/60 Hz
1 options
Produktkod. 17907070 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BF51794C1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53055.00 SEK
    45684.23 SEK / Paket med 1
    Save 7370.77 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Minimera ytteryttemperaturerna samtidigt som du bibehåller jämn värmefördelning i kammaren. Lämplig för en mängd olika industriella och laboratorieapplikationer.
Minimera ytteryttemperaturerna samtidigt som du bibehåller jämn värmefördelning i kammaren. Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Boxugnar inkluderar unika isolerings- och värmeelementkompositer och finns i flera populära kammarstorlekar för att möta de mest krävande laboratorieapplikationerna. Avancerad ingenjörskonst och specialiserade konstruktionstekniker inkluderar isolering med variabel densitet, dubbla skalskåp, långlivade värmeelement och horisontella sidosvängdörrar.
Avancerad ingenjörskonst och specialiserade konstruktionstekniker inkluderar isolering med variabel densitet, skåp med dubbla skal, värmeelement med lång livslängd och vertikala, horisontella sidodörrar med svängbara eller nedsvängbara dörrar.
Mikroprocessorbaserad kontroll
  • Valbar självinställningsfunktion ställer in de bästa kontrollparametrarna för den termiska processen
  • PID-kontroll (proportionell, integral, derivativ) förhindrar översvängning
  • Huvudströmbrytare PÅ/AV på kontrollpanelen
  • Kontrollerad uppvärmningshastighet eliminerar termisk chock på material
  • Snabba uppvärmnings- och nedkylningshastigheter
  • Justerbart övertemperaturskydd vid hög gräns
  • Samtidig LED-visning av aktuell temperatur vs. börvärde
  • Kan konfigureras för att visa temperatur i båda° C eller° F
Konstruktion
  • Unik dubbelvägg minimerar yttemperaturerna för operatörens säkerhet och energieffektivitet
  • Sidogångjärnsdörr för bekväm användning och full kammare
  • Termoelement typ K med lång livslängd
  • Luftventil (1 tum i diameter, upptill) och luftintag (0,375 tum i diameter, bak) för utbyte av inert atmosfär; kommer att uppleva något läckage vid dörren
  • Avtagbar och utbytbar Moldatherm eldstadsplattan stödjer lasten och förhindrar skador på grund av spill
  • Energisnål Moldatherm isolering med inbyggda värmeelement
  • Säkerhetsdörrbrytare för att bryta strömmen till värmeelementet när dörren öppnas; skyddar värmeelementet och minimerar exponeringen för slutanvändaren
Digital, Single-Setpoint Controller
  • Enkelt segment, enstaka börvärde, en ramp till börvärde
Digital programmerbar styrenhet med ett program, flera segment
  • Enkelt program med flera segment för ramp- (upp och ner) och uppehålls- (tidsinställd håll) temperaturkontroll
Beställningsinformation:
Valfri RS485 digital kommunikationsport gör att styrenheten kan anslutas till en PC för fjärrövervakning och kontroll av ugnen. Upp till 30 enheter kan anslutas till en PC.
Innehåller:
10 fot nätsladd förutom 1,5 cu. ft. modeller som kräver nätsladd eller fast ledning från kunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,65 ku.ft.
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning 18,4 L; Digital/OTP-kontroll; 240V, 50/60Hz; 3500W
Kapacitet (metrisk) 18,4 l
Temperatur (metrisk) 100 °C till 1100 °C
Typ Digital, OTP
Energiförbrukning 3500 w
Temperaturkontroll Digital/OTP
Mått (D x B x H) Inredning 9 x 9 x 14 tum. (22,9 x 22,9 x 35,6 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 25,75 x 21 x 26 tum. (65,4 x 53,3 x 66 cm)
Längd (engelska) 25,75 tum.
Längd (metrisk) 65.4
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 53.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 22.9 cm
Höjd (engelska) 26 tum
Höjd (engelska) Interiör 14 tum
Höjd (metrisk) 66 cm
Höjd (metrisk) interiör 35.6 cm
Depth (engelska) Interiör 9 tum
Djup (metrisk) interiör 22.9 cm
Fraktvikt (engelska) 130 lb.
Fraktvikt (metrisk) 59 kg
Elektriska krav 208/240 V 50/60 Hz
Spänning 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz