Läs mer
Linderane, TRC
Produktkod. 30180300
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180300 10 mg
30179895 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46634010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13476-25-0
Molekylformel C15 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 260.29
Synonym 2H-10,1a-(Epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one, 3,6,10,10a-tetrahydro-5,9-dimethyl-, (1aS,4E,10S,10aS)-, 2H-10,1a-(Epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one, 3,6,10,10a-tetrahydro-5,9-dimethyl-, [1aS-(1aR*,4E,10R*,10aR*)]-, 4βH-Germacra-1(10),7,11-trien-15-oic acid, 4,5β:8,12-diepoxy-6α-hydroxy-, γ-lactone, (E)- (8CI), Linderane (7CI), (1aS,4E,10S,10aS)-3,6,10,10a-Tetrahydro-5,9-dimethyl-2H-10,1a-(epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one
LEDER C\C\1=C/CC[C@]23O[C@H]2[C@@H](OC3=O)c4c(C)coc4C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linderane
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1
Formel vikt 260.1049