Läs mer
VACUUBRAND™ Linjeventil VV-B6 Elektronisk
Produktkod. 10252473 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Typ:
Linjeventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10252473 Linjeventil Varje
1 options
Produktkod. 10252473 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20674290
 Begränsad artikel
I lager
Dessa raka ventiler med elektromagnetisk (magnetisk) drivning används för driftcykler med korta intervall
Dessa raka ventiler med elektromagnetisk (magnetisk) drivning används för driftcykler med korta intervaller och används därför ofta som vakuumkontrollventiler. Den enkla designen ger en ventil med låg läckagehastighet. Ventilerna i version VV C är gjorda av material med utmärkt kemikaliebeständighet. Ventiltätningen på VV-B 6C är gjord av en speciell fluorelastomer med bättre formstabilitet än vanlig PTfE, mycket högre kemikaliebeständighet än fKM och utmärkta långtidsläckagetäthetsegenskaper.
  • version C med utmärkt kemikaliebeständighet
  • höga driftscykler
  • betydligt bättre långtidstäthet även efter lång drifttid
  • lätt att rengöra
  • mångsidiga anslutningsalternativ via liten fläns eller slangmunstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ Linjeventil