Läs mer
IKA™ Linea pipettställ
Produktkod. 16258551 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IKA™ Pette Vario Pipetter
Produktkod. För användning med (utrustning)
16258551 IKA™ Pette Vario Pipetter
1 options
Produktkod. 16258551 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020018987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 SEK
    873.54 SEK / Paket med 1
    Save 48.46 SEK
    5% Av
I lager
Pipettställ designat för att hålla en mängd olika pipettstorlekar.
  • För användning med pipetter från 0,2μ L till 1000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) IKA™ Pette Vario Pipetter