Läs mer
Edulab Linjär luftbana med tillbehör
Produktkod. 30280263
Change view
Längd (engelska):
1,5 m
Produktkod. Längd (engelska)
30280263 1,5 m
1 options
Produktkod. 30280263 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00 SEK
    2429.36 SEK / 1 uppsättningar
    Save 250.64 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Ett prisvärt sätt att studera dynamik i en friktionsfri miljö, idealiskt för att observera kollisioner och visa rörelsemängdsbevarande.
  • Möjliggör experiment med hastighet, kraft, acceleration, energiöverföring, enkel harmonisk rörelse och rörelse både i plan och lutande plan
  • Tillverkad av hållbart extruderat aluminium för styrka och stabilitet vid laboratoriebruk
  • Glidflygplan inkluderade, designade för att fungera med vanliga slitsade massor
  • Levereras med ett tillbehörspaket som innehåller fordon, masstillbehör, katapulter och buffertar
  • Stöder studiet av rörelsemängdsbevarande och andra grundläggande fysikprinciper
Specifikationer
För användning med (utrustning) Linjär luftbana
Produkttyp Flygbana
Kvantitet 1
Längd (engelska) 1,5 m
OBS: Detta luftspår bör användas med Edulab Linear Air Track Blower (VTT12303290).