Läs mer
Linjär alkylbensensulfonsyra, 97 %
Produktkod. 11337318
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337318 250 g 250g
11347318 1 kg 1kg
11327318 3 x 1 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030574.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326,495 g/mol
Dodecylbensensulfonsyra kan användas i alla typer av hushålls-, industri- och institutionsrengöringsmedel inklusive tvätt, diskmedel, biltvätt, hårda ytor och allmänna rengöringsmedel. Det kan också användas som en mellanprodukt vid framställning av emulgeringsmedel och vät- och skummedel. Oneutraliserad förening är ett effektivt ytaktivt ämne i sura produkter som vätskeskål, aluminium och rengöringsmedel för mejeriprodukter. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, farmasyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68584-22-5
Molekylformel C18H30O3S
Molekylvikt (g/mol) 326.495
MDL-nummer MFCD00147445
InChI-nyckel QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
PubChem CID 29249
IUPAC-namn 4-dodekan-3-ylbensensulfonsyra
LEDER CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linear alkylbenzenesulfonic acid
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2586
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten. 300 000 mg/L vid 20 °C.
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.