Läs mer
Thermo Scientific™ Linjära streckkodsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10205212
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
1,5 ml
1,8 ml
2,0 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
12,5 mm
13,5 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
38,1 mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 250
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Sterilitet Längd (metrisk) unitSize
10205212 1,2 ml 13,5 mm Sterila 38,1 mm Paket med 500
10758514 1,5 ml 12 mm Sterila 48 mm Paket med 500
10738324 2,0 ml 13,5 mm Sterila 48,3 mm Paket med 500
12813143 1,8 ml 12,5 mm Sterila 48 mm Paket med 1800
10317862 1,8 ml 12,5 mm Icke-steril 48 mm Paket med 1800
10653513 5 ml 13,5 mm Sterila 92 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10205212 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50010012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 SEK
    4000.50 SEK / Paket med 500
    Save 374.50 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla kryotubspårning med hållbara linjära streckkoder tryckta direkt på sidan av tuben.
Förenkla provinventeringen. Thermo Scientific™ Linjär streckkodsrör funktion Thermo Scientific™ Nunc™ och Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryotuber med direkttryckta streckkoder som är mer robusta än etiketter. Välj bland tillgängliga icke-anpassade alternativ eller ring för skräddarsydda alternativ i ett brett utbud av val av kodtyp, längd och format.
Funktioner
  • Svart streckkod direkt tryckt på vit bakgrund för hög kontrast och läsbarhet även under frost
  • Mänskligt läsbar kod under streckkoden för enkel visuell identifiering utan streckkodsläsare
  • Streckkoder resistenta mot IPA, DMSO, 5 % blekmedel, 10 % ättiksyra och 10 % NaOH
  • Icke-cytotoxiska råmaterial för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från DNase och RNase för genomiska tillämpningar
  • Externa eller interna trådningsalternativ finns tillgängliga
  • Certifierad SAL på 10-6 för högsta sterilitetsgaranti som finns tillgänglig
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4 °C) ner till ångfasen för flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38,1 mm
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
RNase fri Ja
Streckkod Linjär streckkod
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 500/Cs.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (engelska) 0,0405 oz.
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 13,5 mm