Läs mer
Thermo Scientific™ Linjära streckkodsrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10317862
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
1,5 ml
1,8 ml
2,0 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
12,5 mm
13,5 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
38,1 mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10317862
Brand: Thermo Scientific™ 373530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla kryotubspårning med hållbara linjära streckkoder tryckta direkt på sidan av tuben.
Förenkla provinventeringen. Thermo Scientific™ Linjär streckkodsrör funktion Thermo Scientific™ Nunc™ och Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryotuber med direkttryckta streckkoder som är mer robusta än etiketter. Välj bland tillgängliga icke-anpassade alternativ eller ring för skräddarsydda alternativ i ett brett utbud av val av kodtyp, längd och format.
Funktioner
  • Svart streckkod direkt tryckt på vit bakgrund för hög kontrast och läsbarhet även vid höga frostförhållanden
  • Människoläsbar kod under streckkoden för enkel visuell identifiering utan streckkodsläsare
  • Streckkoder som är resistenta mot IPA, DMSO, 5 % blekmedel, 10 % ättiksyra och 10 % NaOH
  • Icke-cytotoxiska råmaterial för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från DNas och RNas för genomiska tillämpningar
  • Alternativ för extern eller intern gängning tillgängliga
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12,5 mm
Beskrivning Nunc Streckkodad (bläckstråleinterleave 2 av 5) CryoTube Vial
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml
Bottenform Rund
Material Polypropen
Trådstil Invändigt
Längd (metrisk) 48 mm
nr per ärende 1800
Antal per förpackning 50
RNase fri Ja
Streckkod Linjär streckkod
Produktlinje Nunc
Sterilitet Icke-steril
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 50 Pk., 1800 ärenden
Kapacitet (engelska) 0,06086 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock